주요 문서
ENA638587729
Enamine
3-bromo-6,6-dimethylpiperidine-2,4-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.07
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-bromo-6,6-dimethylpiperidine-2,4-dione
Inchi Code
1S/C7H10BrNO2/c1-7(2)3-4(10)5(8)6(11)9-7/h5H,3H2,1-2H3,(H,9,11)
InChI key
TVMKZDGGNTUWEY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318308
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318308
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)