주요 문서
ENA638587706
Enamine
2-[4-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
[4-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO3/c15-9-12-2-1-7-14(12)11-5-3-10(4-6-11)8-13(16)17/h1-7,9H,8H2,(H,16,17)
InChI key
IGUXUVNKBKOREZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331671
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331671
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)