주요 문서
ENA638587275
Enamine
5-fluoropyridine-2-carbonyl chloride hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.01
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-fluoropicolinoyl chloride hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H3ClFNO.ClH/c7-6(10)5-2-1-4(8)3-9-5;/h1-3H;1H
InChI key
XTJDTULTOPUVNL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331504
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331504
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)