주요 문서
ENA638586865
Enamine
2-chloro-6-fluoro-4-methylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.59
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-chloro-6-fluoro-4-methylaniline
Inchi Code
1S/C7H7ClFN/c1-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3H,10H2,1H3
InChI key
KGFABAKXVUBUED-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317244
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317244
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)