주요 문서
ENA638586403
Enamine
2-bromoprop-2-ene-1-sulfonyl fluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.03
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromoprop-2-ene-1-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C3H4BrFO2S/c1-3(4)2-8(5,6)7/h1-2H2
InChI key
TYJMQEDWMOIJGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253266
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253266
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)