주요 문서
ENA638586033
Enamine
2-bromo-5H,6H,8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazine-3-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.05
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-5,6-dihydro-8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O2/c8-7-5(3-11)10-1-2-12-4-6(10)9-7/h3H,1-2,4H2
InChI key
VXIOXKJXGZLELY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306557
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306557
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)