주요 문서
ENA580354346
Enamine
1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-amine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.16
MDL number:
Iupac Name
1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2.2ClH/c1-12-7-9(11)6-8-4-2-3-5-10(8)12;;/h2-5,9H,6-7,11H2,1H3;2*1H
InChI key
MVEYIKLSFGVGLA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-320931
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-320931
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)