주요 문서
ENA580354234
Enamine
bis(2-bromoethyl)dimethylsilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
274.07
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
bis(2-bromoethyl)dimethylsilane
Inchi Code
1S/C6H14Br2Si/c1-9(2,5-3-7)6-4-8/h3-6H2,1-2H3
InChI key
ZTRQEQWTQBKCSX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-320867
픽토그램
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-320867
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)