주요 문서
ENA580350011
Enamine
3-(benzylsulfanyl)pyridazine-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
246.29
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(benzylthio)pyridazine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H10N2O2S/c15-12(16)10-6-7-13-14-11(10)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2,(H,15,16)
InChI key
PVMFIQUTZRTJTD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314316
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314316
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)