주요 문서
ENA580349856
Enamine
4-hydrazinyl-2-methylpyridine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.62
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-hydrazinyl-2-methylpyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.ClH/c1-5-4-6(9-7)2-3-8-5;/h2-4H,7H2,1H3,(H,8,9);1H
InChI key
VHUNVXSPCRUSDM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314201
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314201
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)