주요 문서
ENA580349774
Enamine
1-phenylpentan-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-ethyl-3-phenylpropylamine
Inchi Code
1S/C11H17N/c1-2-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9,12H2,1H3
InChI key
NLSQENXHYZSNFE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314147
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314147
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)