주요 문서
ENA517162916
Enamine
[4-(4-chlorophenyl)morpholin-2-yl]methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.71
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
[4-(4-chlorophenyl)-2-morpholinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C11H15ClN2O/c12-9-1-3-10(4-2-9)14-5-6-15-11(7-13)8-14/h1-4,11H,5-8,13H2
InChI key
JAUUSDGWHWVEGZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312753
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312753
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)