주요 문서
ENA517161440
Enamine
N-[4-(aminomethyl)phenyl]-N-methylacetamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.69
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-(4-(aminomethyl)phenyl)-N-methylacetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O.ClH/c1-8(13)12(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10;/h3-6H,7,11H2,1-2H3;1H
InChI key
DCRAJDBMDPNDAH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310024
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310024
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)