주요 문서
ENA514507833
Enamine
2-cyclopentyl-2-methoxyethan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
143.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-cyclopentyl-2-methoxyethanamine
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-10-8(6-9)7-4-2-3-5-7/h7-8H,2-6,9H2,1H3
InChI key
VDYDZONULVTNGN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306377
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)