주요 문서
ENA514507074
Enamine
3-fluoro-4-methoxypyridine-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
182-185
Iupac Name
3-fluoro-4-methoxy-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6FNO3/c1-12-4-2-3-9-6(5(4)8)7(10)11/h2-3H,1H3,(H,10,11)
InChI key
YNAUYYVOWXZNPQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256400
Melting Point
182-185
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256400
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)