주요 문서
ENA514238646
Enamine
3-(4,4-dimethyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
103-105
Iupac Name
3-(4,4-dimethyl-2,5-dioxo-1-imidazolidinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C8H12N2O4/c1-8(2)6(13)10(7(14)9-8)4-3-5(11)12/h3-4H2,1-2H3,(H,9,14)(H,11,12)
InChI key
TWIDPXDENRHUJQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-34801
Melting Point
103-105
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-34801
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)