주요 문서
ENA514237280
Enamine
ethyl 3-bromo-6-fluoropyridine-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.05
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 3-bromo-6-fluoro-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H7BrFNO2/c1-2-13-8(12)7-5(9)3-4-6(10)11-7/h3-4H,2H2,1H3
InChI key
HIJWTRLTQRTXJB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302284
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302284
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)