주요 문서
ENA514236918
Enamine
2-cyclopentyl-2-methoxyethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
144.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-cyclopentyl-2-methoxyethan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H16O2/c1-10-8(6-9)7-4-2-3-5-7/h7-9H,2-6H2,1H3
InChI key
GXZCXEDTELVBAG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300791
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300791
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)