주요 문서
ENA514236900
Enamine
methyl 2-hydroxy-5-(methoxymethoxy)benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.2
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-hydroxy-5-(methoxymethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C10H12O5/c1-13-6-15-7-3-4-9(11)8(5-7)10(12)14-2/h3-5,11H,6H2,1-2H3
InChI key
QNGCYFFSCUDPJU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300750
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300750
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)