주요 문서
ENA508626851
Enamine
(4,4-difluoro-1-methoxycyclohexyl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
(4,4-difluoro-1-methoxycyclohexyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H15F2NO/c1-12-7(6-11)2-4-8(9,10)5-3-7/h2-6,11H2,1H3
InChI key
ZPJXVHHIIQNWJD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299804
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299804