주요 문서
ENA508626424
Enamine
1,3-dibromo-7-methylimidazo[1,5-a]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
289.96
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1,3-dibromo-7-methylimidazo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H6Br2N2/c1-5-2-3-12-6(4-5)7(9)11-8(12)10/h2-4H,1H3
InChI key
ZJZCFUNXJYDCCD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-296892
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-296892
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)