주요 문서
ENA508626256
Enamine
3-cyclopropyl-4-methylpyridin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
148.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-cyclopropyl-4-methyl-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c1-6-4-5-11-9(10)8(6)7-2-3-7/h4-5,7H,2-3H2,1H3,(H2,10,11)
InChI key
YQWOAHJDBWFKIT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295124
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295124
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)