주요 문서
ENA508626194
Enamine
3-amino-N-methylpyridine-2-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-amino-N-methylpyridine-2-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H9N3O2S/c1-8-12(10,11)6-5(7)3-2-4-9-6/h2-4,8H,7H2,1H3
InChI key
PBDDWMREGRRVDE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267576
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267576
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)