주요 문서
ENA508626054
Enamine
2-bromo-1-(4-bromophenyl)ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
279.96
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
64-66
Iupac Name
2-bromo-1-(4-bromophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H8Br2O/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4,8,11H,5H2
InChI key
ZOCCHBFOKYCUST-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269826
Melting Point
64-66
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269826
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)