주요 문서
ENA508625852
Enamine
2-(1,2,5-thiadiazol-3-yl)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
125.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
2-(1,2,5-thiadiazol-3-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C4H3N3S/c5-2-1-4-3-6-8-7-4/h3H,1H2
InChI key
CNYSZDLVMBPLAA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269274
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269274
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)