주요 문서
ENA508625706
Enamine
7,7-difluorobicyclo[4.1.0]heptan-3-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.63
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
7,7-difluorobicyclo[4.1.0]heptan-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11F2N.ClH/c8-7(9)5-2-1-4(10)3-6(5)7;/h4-6H,1-3,10H2;1H
InChI key
SWFSQWGRQBBYBA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295113
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295113
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)