주요 문서
ENA508625642
Enamine
4-chloro-3-cyclopropyl-1,2-oxazole-5-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.08
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-chloro-3-cyclopropylisoxazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H5Cl2NO3S/c7-4-5(3-1-2-3)9-12-6(4)13(8,10)11/h3H,1-2H2
InChI key
OFLNGXQJMWFULJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269821
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269821
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)