주요 문서
ENA508624778
Enamine
6-bromo-5-chloro-1,2-benzoxazol-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.46
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-bromo-5-chlorobenzo[d]isoxazol-3-ol
Inchi Code
1S/C7H3BrClNO2/c8-4-2-6-3(1-5(4)9)7(11)10-12-6/h1-2H,(H,10,11)
InChI key
BSLISWPSAUKPKC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260315
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260315
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)