주요 문서
ENA508624369
Enamine
1,9-dioxaspiro[5.5]undecane-4-carboximidamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.73
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(1,9-dioxaspiro[5.5]undecan-4-ylidene)methanediamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H18N2O2.ClH/c11-9(12)8-1-4-14-10(7-8)2-5-13-6-3-10;/h1-7,11-12H2;1H
InChI key
NBHNWVSQIBYPNH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264063
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264063
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)