주요 문서
ENA497682766
Enamine
2-(bromomethyl)bicyclo[2.2.2]octane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.12
MDL number:
Iupac Name
2-(bromomethyl)bicyclo[2.2.2]octane
Inchi Code
1S/C9H15Br/c10-6-9-5-7-1-3-8(9)4-2-7/h7-9H,1-6H2
InChI key
LKEJZWYPDGTEIK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268548
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268548
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)