주요 문서
ENA497680008
Enamine
2-[(chloromethyl)sulfanyl]propane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
124.63
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-[(chloromethyl)sulfanyl]propane
Inchi Code
1S/C4H9ClS/c1-4(2)6-3-5/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
GTGKNQUHLOGQGH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263081
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263081
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)