주요 문서
ENA497679738
Enamine
1-methyl-3-(5-methylfuran-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-methyl-3-(5-methyl-2-furyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-7-3-4-9(14-7)10-8(6-13)5-12(2)11-10/h3-6H,1-2H3
InChI key
ADBLMNLNYNTAPM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261110
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261110
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)