Iupac Name
5-phenoxy-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H8N2O/c13-8-10-6-7-12(9-14-10)15-11-4-2-1-3-5-11/h1-7,9H
InChI key
UQLUIDMQSVTQBW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262314
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262314
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: