주요 문서
ENA497679375
Enamine
2-[(6-methylpyridin-3-yl)oxy]acetohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.19
MDL number:
Iupac Name
2-[(6-methyl-3-pyridinyl)oxy]acetohydrazide
Inchi Code
1S/C8H11N3O2/c1-6-2-3-7(4-10-6)13-5-8(12)11-9/h2-4H,5,9H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
AFMIGDNILJUDCI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260851
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260851
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)