주요 문서
ENA497678859
Enamine
[(1R)-1-isocyanatopropyl]benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
[(1R)-1-isocyanatopropyl]benzene
Inchi Code
1S/C10H11NO/c1-2-10(11-8-12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2H2,1H3/t10-/m1/s1
InChI key
XGPXXSJFZSZULR-SNVBAGLBSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260373
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260373
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)