주요 문서
ENA497678697
Enamine
rac-(2R,4R)-2,4-dimethylpiperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
113.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(2R,4R)-2,4-dimethylpiperidine
Inchi Code
1S/C7H15N/c1-6-3-4-8-7(2)5-6/h6-8H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-/m1/s1
InChI key
QOZOFODNIBQPGN-RNFRBKRXSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257911
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)