주요 문서
ENA497377464
Enamine
2-(2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}ethyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
265.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-{2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-9-8-10-6-4-5-7-11(10)12(16)17/h4-7H,8-9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)
InChI key
ZCENPHKFPQBAPD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79016
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79016
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)