주요 문서
ENA497377174
Enamine
ethyl 3-fluoro-4-sulfanylbenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 3-fluoro-4-sulfanylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H9FO2S/c1-2-12-9(11)6-3-4-8(13)7(10)5-6/h3-5,13H,2H2,1H3
InChI key
QTKPKUANKVEZJY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260070
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260070
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)