주요 문서
ENA497377088
Enamine
1-bromo-4-chloro-2-ethenylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.49
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-bromo-4-chloro-2-vinylbenzene
Inchi Code
1S/C8H6BrCl/c1-2-6-5-7(10)3-4-8(6)9/h2-5H,1H2
InChI key
ZFLBDKZHLRMWCE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258797
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258797
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)