주요 문서
ENA497376744
Enamine
spiro[2.2]pentan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
119.59
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
spiro[2.2]pentan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N.ClH/c6-4-3-5(4)1-2-5;/h4H,1-3,6H2;1H
InChI key
VUEUEPAPLHVPSK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257898
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257898
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)