주요 문서
ENA497376131
Enamine
rac-1-[(1R,2R)-2-(thiophen-2-yl)cyclopropyl]ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-((1R,2R)-2-(thiophen-2-yl)cyclopropyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C9H10OS/c1-6(10)7-5-8(7)9-3-2-4-11-9/h2-4,7-8H,5H2,1H3/t7-,8+/m0/s1
InChI key
KQFRWDSOHCFHFQ-JGVFFNPUSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256259
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256259
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)