주요 문서
ENA497376084
Enamine
3-(5-bromopyridin-3-yl)prop-2-en-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.06
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(E)-3-(5-bromopyridin-3-yl)prop-2-en-1-ol
Inchi Code
1S/C8H8BrNO/c9-8-4-7(2-1-3-11)5-10-6-8/h1-2,4-6,11H,3H2/b2-1+
InChI key
OYPRXMBFEZBYQC-OWOJBTEDSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256168
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256168
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)