주요 문서
ENA497375746
Enamine
3-amino-1-propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.64
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-amino-1-propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3O2.ClH/c1-2-3-10-5(7(11)12)4-6(8)9-10;/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9)(H,11,12);1H
InChI key
RLKYBHGBLPXUCD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255476
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255476
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)