주요 문서
ENA497375516
Enamine
1,2,3-trimethyl-1H-indol-5-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1,2,3-trimethyl-1H-indol-5-ol
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-7-8(2)12(3)11-5-4-9(13)6-10(7)11/h4-6,13H,1-3H3
InChI key
VXAIEZQYMTYPDN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254956
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254956
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)