주요 문서
ENA497375349
Enamine
2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,2-dimethyl-4-chromanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-12(2)7-9(11(13)14)8-5-3-4-6-10(8)15-12/h3-6,9H,7H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
BWVFHFVXJOLMIC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254551
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254551
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)