주요 문서
ENA497375146
Enamine
1-cyclopropyl-3,3,3-trifluoropropan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.12
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-cyclopropyl-3,3,3-trifluoro-1-propanone
Inchi Code
1S/C6H7F3O/c7-6(8,9)3-5(10)4-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI key
BFZARKPIFOUSRN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253979
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)