주요 문서
ENA497375129
Enamine
1-methoxypiperidine-4-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
140.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-methoxypiperidine-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H12N2O/c1-10-9-4-2-7(6-8)3-5-9/h7H,2-5H2,1H3
InChI key
YLGYFUWWALXQQP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253100
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253100
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)