주요 문서
ENA497374977
Enamine
1-(benzylamino)cyclobutane-1-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(benzylamino)cyclobutanecarboxamide
Inchi Code
1S/C12H16N2O/c13-11(15)12(7-4-8-12)14-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,14H,4,7-9H2,(H2,13,15)
InChI key
VRXYHEGVVFWSJI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253483
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253483
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)