주요 문서
ENA497374381
Enamine
2-bromo-4-iodobenzene-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
361.99
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-4-iodobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H5BrINO2S/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
InChI key
AUZURGTZZGNJFR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252108
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252108
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)