주요 문서
ENA497373499
Enamine
1-(5-bromo-2-methoxyphenyl)cyclopropane-1-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
252.11
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(5-bromo-2-methoxyphenyl)cyclopropanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C11H10BrNO/c1-14-10-3-2-8(12)6-9(10)11(7-13)4-5-11/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChI key
SKGMEUYHZKVHIZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246220
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246220
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)